Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE prøveposer
Beskrivelse
Hold tørre prøver tørre og fugtige prøver fugtige med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE prøveposer. Disse kraftige, dobbeltsporede, lavdensitets polyethylen-lynlåsposer, der er ideelle til små laboratoriegenstande, botaniske prøver og andre prøver, låses sikkert, men anbefales ikke til opbevaring af væsker.
- Lavdensitetspolyethylen er klar for nem identifikation af indholdet
- 4 mil tykke vægge er stærke for at beskytte dine prøver
- Poserne er vandtætte for at holde indholdet tørt
- Klarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kraftig dobbeltsporet lynlåspose, ideel til små laboratoriegenstande, botaniske prøver og andre prøver |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | LDPE |
| Længde (engelsk) | 13 tommer |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 33 cm |
| Bredde (metrisk) | 22,9 cm |