Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE sikkerhedsdispenserkander med lukning
Beskrivelse
Beskyt mod lækage, brud og forurening med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE sikkerhedsdispenserkander med lukning, et sikkert alternativ til glaskander. Disse lavdensitets polyethylenkander er lettere i vægt end glas og har permanent fastgjorte hældetude og polypropylen skruelukninger. Kander inkluderer et bredt skulderhåndtag og støbt bundgreb for ekstra støtte, når du hælder.
- Integral shoulder handle and molded bottom grip make carrying and pouring comfortable and easy
- Molded in pour spout reduces splash, back off closure to vent
- Attached white, polypropylene screw closure won't get lost
- Leakproof†
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 5.5 gal, 20 L |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Safety Dispensing Jug |
| Diameter (engelsk) | 11.2 in. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 2.5 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 64 mm |
| Inkluderer | Integrated shoulder handle, molded bottom grip and molded-in spout |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 4 |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.