Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE sikkerhedsdispenserkander med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10192151
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10192151 10 L Pakke med 4
10614212 20 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10192151 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23400020
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt mod lækage, brud og forurening med disse lavdensitets polyethylenkander, et sikkert alternativ til glaskander.
Beskyt mod lækage, brud og forurening med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE sikkerhedsdispenserkander med lukning, et sikkert alternativ til glaskander. Disse lavdensitets polyethylenkander er lettere i vægt end glas og har permanent fastgjorte hældetude og polypropylen skruelukninger. Kander inkluderer et bredt skulderhåndtag og støbt bundgreb for ekstra støtte, når du hælder.
  • Integral shoulder handle and molded bottom grip make carrying and pouring comfortable and easy
  • Molded in pour spout reduces splash, back off closure to vent
  • Attached white, polypropylene screw closure won't get lost
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2,5 gal., 10 L
Kapacitet (metrisk) 10 L
Kapacitet (engelsk) 2,5 gal.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Safety Dispensing Jug
Diameter (engelsk) 9,8''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 2.5 in.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 64 mm
Inkluderer Integrated shoulder handle, molded bottom grip and molded-in spout
Materiale LDPE
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 389 mm
Produkttype Safety Dispensing Jug
Højde (engelsk) 15,3 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Diameter (metrisk) 250 mm
Lukketype Tethered Screw Closure
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.