Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE sikkerhedsflaskeholdere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520806
Holder:
2500 ml
4000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10196750
Brand: Thermo Scientific™ 65012500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold sikkert og nemt 2,5L og 4L kemikalieflasker, med eller uden fingerløkker, ved hjælp af disse LDPE sikkerhedsflaskeholdere.
Hold sikkert og nemt 2,5L og 4L kemikalieflasker, med eller uden fingerløkker, vha Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE sikkerhedsflaskeholdere. Disse bærere holder og beskytter standard syre- og kemikalieflasker og tillader hældning uden at fjerne flaskerne. En klar polycarbonathætte beskytter flaskelukningen og tillader identifikation af farvekodet lukning på syreflasker. Låget drejes til fjernelse fra låget, så det er ikke nødvendigt at fjerne flasken fra bæreren for at hælde.
  • Epoxy-coated handle locks in place while carrying contents
  • Carrier cushions glass bottles from breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flaskeholder
Oversigt Carrier Safety Bottle LDPE 2.5 L
Farve Hvid
Holder 2500 ml
Materiale LDPE
Form Firkant
Diameter (metrisk) Indvendig 136 mm