Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE sikkerhedsflaskeholdere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10491921
Skift visning
Holder:
2500 ml
4000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
10491921 4000 ml Hver
10196750 2500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10491921 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 65014000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold sikkert og nemt 2,5L og 4L kemikalieflasker, med eller uden fingerløkker, ved hjælp af disse LDPE sikkerhedsflaskeholdere.
Hold sikkert og nemt 2,5L og 4L kemikalieflasker, med eller uden fingerløkker, vha Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE sikkerhedsflaskeholdere. Disse bærere holder og beskytter standard syre- og kemikalieflasker og tillader hældning uden at fjerne flaskerne. En klar polycarbonathætte beskytter flaskelukningen og tillader identifikation af farvekodet lukning på syreflasker. Låget drejes til fjernelse fra låget, så det er ikke nødvendigt at fjerne flasken fra bæreren for at hælde.
  • Epoxy-coated handle locks in place while carrying contents
  • Carrier cushions glass bottles from breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Carrier Safety Bottle LDPE 4 L
Farve Hvid
Holder 4000 ml
Materiale LDPE
Form Firkant
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Produkttype Flaskeholder
Diameter (metrisk) Indvendig 158 mm