Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE sikkerhedsflaskeholdere
Artikelnummer. 10196750
Skift visning
Holder:
2500 ml
4000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10196750 2500 ml Hver
10491921 4000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10196750 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 65012500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    875.62 DKK
    765.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 109.63 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Hold sikkert og nemt 2,5L og 4L kemikalieflasker, med eller uden fingerløkker, ved hjælp af disse LDPE sikkerhedsflaskeholdere.
Hold sikkert og nemt 2,5L og 4L kemikalieflasker, med eller uden fingerløkker, vha Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE sikkerhedsflaskeholdere. Disse bærere holder og beskytter standard syre- og kemikalieflasker og tillader hældning uden at fjerne flaskerne. En klar polycarbonathætte beskytter flaskelukningen og tillader identifikation af farvekodet lukning på syreflasker. Låget drejes til fjernelse fra låget, så det er ikke nødvendigt at fjerne flasken fra bæreren for at hælde.
  • Epoxy-coated handle locks in place while carrying contents
  • Carrier cushions glass bottles from breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Carrier Safety Bottle LDPE 2.5 L
Farve Hvid
Holder 2500 ml
Materiale LDPE
Form Firkant
Produkttype Flaskeholder
Diameter (metrisk) Indvendig 136 mm