Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Rund Carboy med Spigot
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nalgene Runde LDPE Carboys er ikonet for dispensering og opbevaring af laboratorievand. Placer en ved hver vask og hver arbejdsstation for at øge din produktivitet. Carboys har en tapknap støbt i ét stykke med carboy for bekvemmelighed, styrke og lækagemodstand. Velegnet til opsamling og dispensering af destilleret vand, syrer og reagenser. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- Støbt i gradueringer i 1 gal. og 5L intervaller for nem dispensering
- Integrerede skulderhåndtag gør løft behageligt for de fire største størrelser
- Indstøbt studs giver styrke og lækagemodstand
- Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Leveres med skulderstrop på 1 gal. (3,8L) størrelse, skulderhåndtag på alle andre størrelser. 1 gal. størrelse er ikke gradueret.
Inkluderer:
Polypropylen tap og skruelukning med TPE pakning† Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud; b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 83B |
| Farve | Hvid (ugennemsigtig) |
| Oversigt | Runde Carboys m/Spigot |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 64 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 250 mm |
| Til brug med (applikation) | Opsaml og dispenser destilleret vand, syrer og reagenser |
| Vis mere |