Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Rund Carboy med Spigot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10119120
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 L
10 L
20 L
25 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10119120 25 L Hver
10528081 10 L Hver
10492911 4 L Hver
10109120 20 L Hver
10097670 50 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10119120 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23180065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 DKK
    1014.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 465.70 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Saml og dispenser destilleret vand, syrer og reagenser; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Thermo Scientific™ Nalgene Runde LDPE Carboys er ikonet for dispensering og opbevaring af laboratorievand. Placer en ved hver vask og hver arbejdsstation for at øge din produktivitet. Carboys har en tapknap støbt i ét stykke med carboy for bekvemmelighed, styrke og lækagemodstand. Velegnet til opsamling og dispensering af destilleret vand, syrer og reagenser. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
  • Støbt i gradueringer i 1 gal. og 5L intervaller for nem dispensering
  • Integrerede skulderhåndtag gør løft behageligt for de fire største størrelser
  • Indstøbt studs giver styrke og lækagemodstand
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Leveres med skulderstrop på 1 gal. (3,8L) størrelse, skulderhåndtag på alle andre størrelser. 1 gal. størrelse er ikke gradueret.
Inkluderer:
Polypropylen tap og skruelukning med TPE pakning† Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud; b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Farve Hvid (ugennemsigtig)
Oversigt Runde Carboys m/Spigot
Diameter (metrisk) Indvendig hals 64 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 287 mm
Til brug med (applikation) Opsaml og dispenser destilleret vand, syrer og reagenser
Gradueringer Indstøbte gradueringer i 1 gal. og 5 L trin
Højde (metrisk) med lukning 594 mm
Inkluderer Integrerede skulderhåndtag, indstøbt studs
Materiale LDPE
Produkttype Carboy med tap