Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy
Artikelnummer. 10250831
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
15 L
20 L
25 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10250831 20 L Hver
10670714 10 L Pakke med 6
10782682 10 L Hver
11371684 15 L Pakke med 4
15971481 15 L Pakke med 4
10792701 25 L Hver
10119170 50 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10250831 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22100050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    725.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 99.42 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Til brug med: Opbevar og transporter reagenser; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Opbevar og transporter reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Runde LDPE Carboys, med brede skulderhåndtag, der gør det nemt at bære og hælde med behandskede hænder. Disse carboys accepterer 13,5 gummipropper til en alternativ tætningsmetode.
  • Indstøbte inddelinger på 5 L og 1 gal. stigninger
  • Lækagesikker†
Inkluderer: Hvid polypropylen skruelåg og 83B lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Indvendig hals 64 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 286 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Højde (metrisk) med lukning 528 mm
Inkluderer Håndtag
Materiale LDPE
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy med håndtag
Form Rund
Sterilitet Ikke-steril
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.