Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Flasker med lavt partikelindhold/lavt metalindhold med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521879
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 11359684
Brand: Thermo Scientific™ 3820030004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyld og hæld nøjagtigt med disse smalmundede, LDPE-flasker med lavt partikelindhold/lavt metalindhold med lukning.
Hæld og fyld nøjagtigt Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flasker med lavt partikelindhold/lavt metalindhold med lukning, som har en smal mund. Disse lavdensitets polyethylenflasker inkluderer certificering til at indeholde mindre end 20 partikler pr. ml ved 0,3 mikron eller mere.
Funktioner:
  • Certificeret til partikel- og spormetaller niveauer
  • Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer
  • Gennemskinnelig
  • Garanteret tæt†
Metaller certificeret til mikroliter (ppb) niveauer< 0,20 Hg,< 0.5 Vær,< 1.0 As, Cd, Pb,< 2,0 Sb, Se,< 5,0 Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V,< 10 Ba, Ni, Zn,< 50 mg,< 75 Al,< 100 Ca, Fe, K, Na. Hver flaske er dobbeltpose under klasse 10 laminar flow hætter inde i et klasse 100 renrum. Fremragende til ICP-MS-reagens og standardopbevaring. Produktet inkluderer et kvalitetscertifikat, der sikrer, at produktet er blevet testet og accepteret i overensstemmelse med specifikationerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaske med lavt partikelindhold/lavt metalindhold
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale LDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Lavt partikelindhold Ja
Halsfinish 24 mm
Certificeringer/compliance Certificeret til partikel- og spormetaller niveauer
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 101 mm
Produkttype Flaske med lavt partikelindhold/lavt metalindhold
Bredde (engelsk) 1,98 tommer.
Højde (engelsk) 3,97 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.