Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE kander med lukning
Artikelnummer. 11319714
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 L
8 L
Lukkestørrelse:
38-430 mm
53B
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11319714 8 L 53B Pakke med 6
10430913 4 L 38-430 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319714 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22200020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.00 DKK
    1799.10 DKK / Pakke med 6
    Spare 210.90 DKK
    10% Slukket
På lager
Håndter ætsende væsker sikkert, mens du bærer gummihandsker ved at bruge disse lavdensitets polyethylenkander med lukning.
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE kander med lukning er velegnede til håndtering af ætsende væsker, mens du bærer gummihandsker. Disse lavdensitets polyethylenkander har et stort bærehåndtag og fremragende kemikalieresistens. Hældetuden er forskudt for nem og præcis hældning. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
  • Lightweight for easy handling and carrying—one-third the weight of glass
  • Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 gal., 8 L
Kapacitet (metrisk) 8 L
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Jug
Diameter (engelsk) 7.6 in.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,5 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 39 mm
Materiale LDPE
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 385 mm
Højde (engelsk) 15,1 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53B
Diameter (metrisk) 195 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2 gal.
Form Rund
Produkttype Kande
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.