Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy vaskeflasker
Artikelnummer. 11973857
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11973857 500 mL 28 mm Pakke med 24
10709121 125 mL 24 mm Pakke med 6
10624301 250 mL 24 mm Pakke med 6
10048300 1000 mL 38-430 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11973857 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24010500
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forebyg adskillelse, når du klemmer disse LDPE-økonomiske vaskeflasker, som har et tætsluttende trækrør og lukning.
Trykflasker af høj kvalitet til en rimelig pris. Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy Wash Bottles er fremstillet af lavdensitetspolyethylen i laboratoriekvalitet (LDPE) for pålideligt lavt udvaskningsniveau og kemisk kompatibilitet med en bred vifte af laboratoriereagenser. Nyd jævn, præcision, sputterfri væskedispensering med et ergonomisk blødt klem. Ideel til skylning af rør og laboratorieapparater, hvilket bringer målekolber til det endelige volumen og andre behov for præcisionsskylning og dispensering af opløsning. Dispenseringsmundstykket er støbt i ét stykke med flaskelukningen, hvilket eliminerer risikoen for adskillelse, når flasken klemmes. Skær spidsen tilbage for at øge flowet.
Funktioner:
  • Polypropylen skruelukning/-stamme med PPCO-trækrør
  • Spidsen kan skæres tilbage for at give øget flow
  • Tæt pasform af trækrør og lukning forhindrer adskillelse ved klem af flasken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Inkluderer Stam og trækrør
Materiale LDPE
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 6
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 213 mm
Højde (engelsk) 8,4 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 91.4 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Cylindrisk
Produkttype Økonomisk vaskeflaske