Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-dråbe-dispenseringsflasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521595
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10004850
Brand: Thermo Scientific™ 24110015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug den ene hånd til bekvemt at betjene denne gennemsigtige LDPE-dråbe-dispenseringsflaske med lukning.
Brug den ene hånd til bekvemt at betjene gennemskinnelig Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-dråbe-dispenseringsflasker med lukning. Flaskerne har fastgjorte tudhætter, som klikker sikkert på plads og ikke går i stykker, når flaskerne klemmes. Disse lavdensitets polyethylenflasker er kemisk kompatible med de fleste syrer, baser og alkoholer. Se let væskeniveauer gennem den gennemsigtige væg.
  • Bottle dispenses only one drop at a time for dependable delivery.
  • Captive polypropylene spout cap stays in place when bottle is squeezed — won't accidentally dispel liquid.
  • Convenient one-handed operation frees up your other hand.
Ordering Information:
Replacement cap to fit 15, 30 and 60mL size, order Cat. No. 712411-1030
Replacement cap to fit 125 and 250mL size, order Cat. No. 712411-1125
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale LDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 96.52 mm
Produkttype Droppe flaske
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 24.89 mm
Lukketype Udsprøjtet hætte
Gennem lukkedispenseringen Ja