Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-dråbe-dispenseringsflasker med lukning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
Brug den ene hånd til bekvemt at betjene gennemskinnelig Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-dråbe-dispenseringsflasker med lukning. Flaskerne har fastgjorte tudhætter, som klikker sikkert på plads og ikke går i stykker, når flaskerne klemmes. Disse lavdensitets polyethylenflasker er kemisk kompatible med de fleste syrer, baser og alkoholer. Se let væskeniveauer gennem den gennemsigtige væg.
- Bottle dispenses only one drop at a time for dependable delivery.
- Captive polypropylene spout cap stays in place when bottle is squeezed — won't accidentally dispel liquid.
- Convenient one-handed operation frees up your other hand.
Replacement cap to fit 15, 30 and 60mL size, order Cat. No. 712411-1030
Replacement cap to fit 125 and 250mL size, order Cat. No. 712411-1125
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 48 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI; FDA - 21 CFR |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |