Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-dråbe-dispenseringsflasker med lukning
Artikelnummer. 10677131
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10677131 250 mL 24 mm Pakke med 6
10004850 15 mL 20 mm Pakke med 12
10126640 30 mL 20 mm Pakke med 12
10400051 60 mL 20 mm Pakke med 12
10743481 125 mL 24 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10677131 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24110250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00 DKK
    292.22 DKK / Pakke med 6
    Spare 6.78 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Brug den ene hånd til bekvemt at betjene denne gennemsigtige LDPE-dråbe-dispenseringsflaske med lukning.
Brug den ene hånd til bekvemt at betjene gennemskinnelig Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-dråbe-dispenseringsflasker med lukning. Flaskerne har fastgjorte tudhætter, som klikker sikkert på plads og ikke går i stykker, når flaskerne klemmes. Disse lavdensitets polyethylenflasker er kemisk kompatible med de fleste syrer, baser og alkoholer. Se let væskeniveauer gennem den gennemsigtige væg.
  • Bottle dispenses only one drop at a time for dependable delivery.
  • Captive polypropylene spout cap stays in place when bottle is squeezed — won't accidentally dispel liquid.
  • Convenient one-handed operation frees up your other hand.
Ordering Information:
Replacement cap to fit 15, 30 and 60mL size, order Cat. No. 712411-1030
Replacement cap to fit 125 and 250mL size, order Cat. No. 712411-1125
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Materiale LDPE
nr. pr. sag 36
nr. pr. pakke 6
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 121.92 mm
Højde (engelsk) 4,8 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 60.96 mm
Lukketype Udsprøjtet hætte
Gennem lukkedispenseringen Ja
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Produkttype Droppe flaske