Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-dråbe-dispenseringsflasker med lukning
Description
Brug den ene hånd til bekvemt at betjene gennemskinnelig Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-dråbe-dispenseringsflasker med lukning. Flaskerne har fastgjorte tudhætter, som klikker sikkert på plads og ikke går i stykker, når flaskerne klemmes. Disse lavdensitets polyethylenflasker er kemisk kompatible med de fleste syrer, baser og alkoholer. Se let væskeniveauer gennem den gennemsigtige væg.
- Bottle udleverer kun én dråbe ad gangen for pålidelig levering.
- En fast polypropylen tudelåg bliver siddende, når flasken presses — , og vil ikke ved et uheld udløse væske.
- Bekvem enhåndsbetjening frigør din anden hånd.
Udskiftningshætte til at passe til 15, 30 og 60 ml størrelser, bestil Cat. Nr. 712411-1030
Udskiftningshætte til 125 og 250 ml størrelse, bestil Cat. Nr. 712411-1125
Specifications
Specifications
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 72 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 99.06 mm |
| Show More |