Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE dispenseringstips til dråbeflasker: Bulk Pack
Kapacitet (metrisk):
40μ L
50μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Beskrivelse
Udføre farmaceutiske og bioteknologiske applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-dispenseringstips til dråbeflasker. Spidserne har præcis drypkontrol og kan bruges med Nalgene LDPE Dropper flasker og farvede PP lukninger.
Funktioner:
- Polyethylen med lav densitet
- Tilbydes i to dråbestørrelser (40 μL eller 50 μL)
- Passer Nalgene Dropper Bottles Series 312750 og 312751
- Brug med Nalgene dråbelukninger til farvekodning af dine reagenser
Bestillingsoplysninger:
Dråbeflasker Dispenseringsspidser er bulkpakket 2000 pr. æske. Bestille Nalgene dråbeflasker (kat. nr. 312750, 312751) og farvet lukning (kat. nr. 312760) separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50μ L |
| Kapacitet (engelsk) | 1,69 oz. |
| Farve | Klar |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 2000 |
| nr. pr. pakke | 2000 |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2003 kvalitetskrav. Dispenseringsspidser til dråbeflaske opfylder kravene i 21CFR177.1520 til brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI. |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Drop Størrelse | 40/50μ L |
| Højde (metrisk) | 16.5 mm |
| Vis mere |