Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE dispenseringstips til dråbeflasker: Bulk Pack
Artikelnummer. 10099062
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40μ L
50μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10099062 40μ L Pakke med 2000
10661294 50μ L Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10099062 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3127590001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3000.00 DKK
    2879.93 DKK / Pakke med 2000
    Spare 120.07 DKK
    4% Slukket
På lager
Udfør farmaceutiske og bioteknologiske applikationer med disse LDPE-dispenseringsspidser til dråbeflasker, som har præcis drypkontrol.
Udføre farmaceutiske og bioteknologiske applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-dispenseringstips til dråbeflasker. Spidserne har præcis drypkontrol og kan bruges med Nalgene LDPE Dropper flasker og farvede PP lukninger.
Funktioner:
  • Polyethylen med lav densitet
  • Tilbydes i to dråbestørrelser (40 μL eller 50 μL)
  • Passer Nalgene Dropper Bottles Series 312750 og 312751
  • Brug med Nalgene dråbelukninger til farvekodning af dine reagenser
Bestillingsoplysninger:
Dråbeflasker Dispenseringsspidser er bulkpakket 2000 pr. æske. Bestille Nalgene dråbeflasker (kat. nr. 312750, 312751) og farvet lukning (kat. nr. 312760) separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 40μ L
Farve Klar
Materiale LDPE
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Lukning inkluderet Ja
Drop Størrelse 40/50μ L
Højde (metrisk) 16.5 mm
Til brug med (udstyr) Nalgene Kontrolleret Dropper
Bredde (engelsk) 0,39 tommer
Højde (engelsk) 0,65 tommer.
Diameter (metrisk) 11.22 mm
Kapacitet (engelsk) 1,35 oz.
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2003 kvalitetskrav. Dispenseringsspidser til dråbeflaske opfylder kravene i 21CFR177.1520 til brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Drikkeflasketips