Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Centrifuge Flaske Adapter
:
Centrifugeflaskeadapter til 250 ml flasker
Beskrivelse
Støt 250 ml flasker og sørg for korrekt rotorpasning med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Centrifuge Flaske Adapter. Til brug med Thermo Scientific™ Sorvall™ GSA rotorer..
- Til brug med Nalgene 250 ml centrifugeflasker katalognumre 3120-0250, 3121-0250, 3122-0250, 3127-0250, 3140-0250 og 3141-0250
- Tilpasser sig Nalgene 250 ml centrifugeflasker til at passe ind Thermo Scientific Sorval GSA rotorer
- Støbt af hvid lavdensitets polyethylen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Rørtype | 250 ml flaske |
| Materiale | LDPE |
| Volumen | 250 mL |
| Oversigt | Centrifugeflaskeadapter til 250 ml flasker |
| Farve | Hvid |
| nr. pr. pakke | 6 |