Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE spande med låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10094750
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7,6 l
13,2 l
Højde (metrisk) med lukning:
26,7 cm
32,8 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) med lukning unitSize
10094750 7,6 l 26,7 cm Hver
10380431 13,2 l 32,8 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10094750 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 71020080
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar prøver i formalin og andre konserveringsmidler med disse spande, som har lufttætte låg, der opfylder OSHA-standarderne for opbevaring af blodbårne patogener.
Opbevar prøver i formalin og andre konserveringsmidler med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-spande med låg, med lufttætte låg, der opfylder OSHA-standarder for opbevaring af blodbårne patogener. Disse lavdensitets-polyethylenspande er fremragende til transport uden stænk rundt i laboratoriet og er kemisk resistente over for en lang række laboratorieløsninger.
  • White, air-tight, polyethylene cover is close-fitting
  • Nylon-coated, wire bail handle provides a comfortable and sturdy grip
  • Molded-in graduated in pints and liters are easy to read
  • Graduated
  • Meet OSHA 29CFR 1910.1030 standard for use as protection against bloodborne pathogens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 7,6 l
Gradueringer Støbt
Materiale LDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 8 qt.
Certificeringer/compliance Meet OSHA 29CFR 1910.1030 standard for use as protection against bloodborne pathogens.
Oversigt Pail Air-Tight LDPE 7.6 L
Højde (engelsk) Med lukning 10.5 in.
Højde (metrisk) med lukning 26,7 cm
Inkluderer Lid with Handle
Mængde 1 stk.