Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flasker med dråbesamling
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10546551
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10546551 125 mL 24 mm Pakke med 6
10070711 60 mL 20 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10546551 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24160125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00 DKK
    472.84 DKK / Pakke med 6
    Spare 9.16 DKK
    1% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dispenser én dråbe ad gangen eller i en strøm med disse LDPE-flasker med smal mund, der inkluderer en dråbepipette af polyethylen og en neoprenpære indsat gennem lukningen.
Dispenser med en hastighed, du kontrollerer, det være sig en dråbe ad gangen eller i en strøm, med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flasker med neopren-dråbesamling. Samlingen består af en smalmundet, lavdensitets polyethylenflaske med en droppipette indsat gennem lukningen. Dette produkt er velegnet til dispensering af de fleste syrer, baser og alkoholer
  • LDPE is contact-clear, making it easy to identify liquid level.
  • Neoprene bulb conveniently dispenses drops or a stream.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale LDPE
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 6
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 137 mm
Produkttype Droppe flaske
Bredde (engelsk) 1,99 tommer.
Højde (engelsk) 5,4 tommer
Lukningsmateriale Polypropylene, Neoprene, PE stem
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 50.5 mm
Gennem lukkedispenseringen Ja
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.