Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flasker med dråbesamling
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10070711
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10070711 60 mL 20 mm Pakke med 12
10546551 125 mL 24 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10070711 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24160060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.00 DKK
    479.37 DKK / Pakke med 12
    Spare 8.63 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenser én dråbe ad gangen eller i en strøm med disse LDPE-flasker med smal mund, der inkluderer en dråbepipette af polyethylen og en neoprenpære indsat gennem lukningen.
Dispenser med en hastighed, du kontrollerer, det være sig en dråbe ad gangen eller i en strøm, med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flasker med neopren-dråbesamling. Samlingen består af en smalmundet, lavdensitets polyethylenflaske med en droppipette indsat gennem lukningen. Dette produkt er velegnet til dispensering af de fleste syrer, baser og alkoholer
  • LDPE is contact-clear, making it easy to identify liquid level.
  • Neoprene bulb conveniently dispenses drops or a stream.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale LDPE
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 12
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003
Dropper kapacitet 60 mL
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 122 mm
Produkttype Droppe flaske
Bredde (engelsk) 1,52 tommer.
Højde (engelsk) 4,8 tommer
Lukningsmateriale Polypropylene, Neoprene, PE stem
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 38.9 mm
Gennem lukkedispenseringen Ja