Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store PPCO-flasker med bred mund og lukning
Beskrivelse
Få nem adgang til indhold med Thermo Scientific™ Nalgene™ Store PPCO-flasker med bred mund og lukning, med en stor låg. Disse polypropylen copolymer flasker er specielt designet til applikationer, hvor store volumener kræver autoklavering. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- Fremragende kemisk resistens gør denne flaske velegnet til en bred vifte af anvendelser i laboratoriet eller i marken
- Et membranløst dæksel lukker flasken uden en liner, der kan krølle, forårsage lækager og forurene dine opløsninger
Inkluderer:
100 mm hvide, polypropylen skruelåg
Bemærk:
Afbryd helt gevindene eller fjern låget før autoklaver. Denne flaske er ikke væske-udætningsfri†
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,5 gal., 2 l |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Stor bredmundet flaske |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 89 mm |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 100 mm |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.