Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store PPCO-flasker med bred mund og lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10370671
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10370671
Brand: Thermo Scientific™ 21210010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få let adgang til indholdet med disse store, bredmundede PPCO-flasker med lukning, med en stor låg.
Få nem adgang til indhold med Thermo Scientific™ Nalgene™ Store PPCO-flasker med bred mund og lukning, med en stor låg. Disse polypropylen copolymer flasker er specielt designet til applikationer, hvor store volumener kræver autoklavering. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Features:
  • Excellent chemical resistance makes this bottle suitable for a wide variety of uses in the lab or field
  • Linerless cap closes the bottle without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
Includes:
100mm white, polypropylene screw caps
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving. This bottle is not liquid leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 gal., 4 L
Kapacitet (metrisk) 4 L
Kapacitet (engelsk) 1 gal.
Farve Neutral
Oversigt Large Wide-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Indvendig hals 89 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 100 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 288 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Bredde (engelsk) 6.02 in.
Højde (engelsk) 11.32 in.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 100 mm
Diameter (metrisk) 153 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.