Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store HDPE-flasker med bred mund og lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521948
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10074810
Brand: Thermo Scientific™ 21200005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg disse store, bredmundede HDPE-flasker med lukning til en bred vifte af laboratorie- og feltanvendelser, herunder opbevaring af kemiske stoffer og vandprøvetagning.
Udfør en bred vifte af laboratorie- og feltapplikationer, herunder opbevaring af kemiske stoffer og vandprøvetagning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Store HDPE-flasker med bred mund og lukning. Disse polyethylenflasker med høj densitet er gode til brug i fryseren til -100 C (-°148 °F). Kemikalie-resistent HDPE er kompatibel med en lang række forskellige laboratoriereagenser.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless cap closes the bottle without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
  • This bottle is not liquid leakproof†
  • Bottle and Carton are readily recyclable in most communities
  • Manufactured from non-toxic materials
Includes:
100 mm polypropylene screw caps.
Recycling Information:
Nalgene reusable HDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene HDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene HDPE bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0.5 gal., 2 L
Kapacitet (metrisk) 2 L
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Farve Neutral
Oversigt Large Wide-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Indvendig hals 89 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Mængde 1/Pk., 6/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 100 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 244 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Bredde (engelsk) 4.73 in.
Højde (engelsk) 9,6 in.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 100 mm
Diameter (metrisk) 119 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.