Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store steriliseringsgryder af polypropylen
Beskrivelse
Tør og steriliser instrumenter og laboratorieudstyr med Thermo Scientific™ Nalgene™ Store steriliseringsgryder af polypropylen. Disse autoklaverbare pander er også nyttige til opsamling og vask af snavset laboratorieudstyr. Panderne har rullede kanter for ekstra stivhed og indstøbte håndtag for nem transport.
- Pans are tapered for nesting to save space
- Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Dimensioner (L x B x H) | 21.375 x 17.125 x 5.125 in. |
| Oversigt | Sterilizing pans are useful for drying and sterilizing instruments, labware; collecting and washing soiled lab equipment |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Længde (metrisk) | 543 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Sterilizing Pan |
| Bredde (metrisk) | 435 mm |
| Længde (engelsk) | 21.375 tommer. |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Vis mere |