Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store steriliseringsgryder af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10586922
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9,5 l
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10586922 9,5 l Hver
10791591 20 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10586922 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 69000010
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tør og steriliser instrumenter og laboratorieartikler med disse store steriliseringsskåle af polypropylen, med rullede kanter for ekstra stivhed og indstøbte håndtag for nem transport.
Tør og steriliser instrumenter og laboratorieudstyr med Thermo Scientific™ Nalgene™ Store steriliseringsgryder af polypropylen. Disse autoklaverbare pander er også nyttige til opsamling og vask af snavset laboratorieudstyr. Panderne har rullede kanter for ekstra stivhed og indstøbte håndtag for nem transport.
  • Pans are tapered for nesting to save space
  • Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 9,5 l
Dimensioner (L x B x H) 14.25 x 12.25 x 5.675 in.
Oversigt Sterilizing pans are useful for drying and sterilizing instruments, labware; collecting and washing soiled lab equipment
Højde (metrisk) 143 mm
Længde (metrisk) 361 mm
Materiale Polypropylen
Type Sterilizing Pan
Bredde (metrisk) 311 mm
Længde (engelsk) 14,25 tommer.
nr. pr. pakke 1
Højde (engelsk) 5.675 in.
nr. pr. sag 6
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 12.25''