Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store smalmundede PPCO-flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10666721
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
8 L
Lukkestørrelse:
38-430 mm
53B
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10666721
Brand: Thermo Scientific™ 22030010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar ætsende kemikalier og destilleret vand med disse store PPCO-flasker med smal mund, som er modstandsdygtige over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
Opbevar ætsende kemikalier og destilleret vand med Thermo Scientific™ Nalgene™ Store smalmundede PPCO-flasker med lukning, som er modstandsdygtige over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Store størrelser af disse polypropylen copolymer flasker har en indbygget skulder løkke.
Features:
  • 4 and 8L feature a built-in shoulder loop on larger sizes for attaching identification tag
  • Lighter weight than glass alternatives make for easy lifting
  • Translucence allows for easy viewing of liquid levels
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks, or contaiminate your reagents
  • Autoclavable/Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Note:
Completely disengage threads or remove closure before autoclaving. Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 gal., 4 L
Kapacitet (metrisk) 4 L
Kapacitet (engelsk) 1 gal.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Large Narrow-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Indvendig hals 25 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 38 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 333 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Højde (engelsk) 13,1 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 152 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.