Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store smalmundede LDPE-flasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10410723
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
8 L
Lukkestørrelse:
38-430 mm
53B
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10410723
Brand: Thermo Scientific™ 22020010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml og opbevar destilleret vand i flasker, der tilbyder fleksibilitet, slagfasthed og synlighed af indholdet.
Opbevar kemikalier og standarder og opsaml og opbevar destilleret vand. Thermo Scientific™ Nalgene™ Store smalmundede LDPE-flasker er gennemsigtige og tilbyder fleksibilitet, slagfasthed og synlighed af indholdet. Det ekstremt lave indhold af spormetal i polyethylen med lav densitet gør dem ideelle til spormetalanalyse. Disse flasker giver fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Lavet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these versatile bottles
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • 4 and 8L sizes feature a built-in shoulder loop on larger sizes for attaching identification tag
  • Translucence allows for easy viewing of liquid levels
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks or contiminate your reagents
Includes:
Leakproof† polypropylene screw caps
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 gal., 4 L
Kapacitet (metrisk) 4 L
Kapacitet (engelsk) 1 gal.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Large Narrow-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Indvendig hals 25 mm
Materiale LDPE
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 38 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 333 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 6 tommer
Højde (engelsk) 13,1 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 152 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.