Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store smalmundede LDPE-flasker
Beskrivelse
Opbevar kemikalier og standarder og opsaml og opbevar destilleret vand. Thermo Scientific™ Nalgene™ Store smalmundede LDPE-flasker er gennemsigtige og tilbyder fleksibilitet, slagfasthed og synlighed af indholdet. Det ekstremt lave indhold af spormetal i polyethylen med lav densitet gør dem ideelle til spormetalanalyse. Disse flasker giver fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Lavet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these versatile bottles
- Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
- 4 and 8L sizes feature a built-in shoulder loop on larger sizes for attaching identification tag
- Translucence allows for easy viewing of liquid levels
- Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks or contiminate your reagents
Includes:
Leakproof† polypropylene screw caps
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 gal., 8 L |
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Kapacitet (engelsk) | 2 gal. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Large Narrow-Mouth Bottle |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 37 mm |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.