Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store smalmundede ravflasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10420913
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
8 L
Lukkestørrelse:
38-430 mm
53B
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10420913
Brand: Thermo Scientific™ 22040010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt lysfølsomme væsker med disse gule flasker, der reducerer UV-lystransmissioner og har fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
Beskyt lysfølsomme væsker med Thermo Scientific™ Nalgene™ Store ravfarvede smalmundede flasker, som reducerer UV-lystransmissioner. Disse flasker er nyttige til opbevaring af kemikalier og standarder samt til opsamling og opbevaring af destilleret vand, og disse flasker udviser fremragende kemisk resistens over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
Features:
  • Opaque amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive liquids
  • Meet the U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for light transmission
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these versatile bottles where exposure to light needs to be restricted
  • 4 and 8L sizes feature a built-in shoulder loop on larger sizes for attaching identification tag
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
  • Autoclavable/Leakproof†
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving. Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 gal., 4 L
Kapacitet (metrisk) 4 L
Kapacitet (engelsk) 1 gal.
Farve Ravgul
Oversigt Amber Narrow-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Indvendig hals 25 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Ravgul
Halsfinish 38 mm
Certificeringer/compliance Comply with U.S. Pharmacopeia XXIII requirements for maximum allowable light transmission
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 333 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Højde (engelsk) 13,1 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 152 mm
Lukketype Polypropylen lukning
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.