Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store HDPE-tragte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525014
Diameter (metrisk) Øverst:
201 mm
258 mm
Kapacitet (metrisk):
1,9 l
4,06 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10788681
Brand: Thermo Scientific™ 42620080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg et sikrere alternativ til glas med denne brudsikre tragt, der har udvendige og indvendige ribber til luftudledning.
Udskift glas og metal laboratorietragte med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stor HDPE-tragt med udvendige og indvendige ribber til luftudledning. Disse tragte er kemisk resistente over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser og er både brudsikre og bulesikre, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • High-density polyethylene is shatterproof, making it a reliable long-term tool for the lab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 201 mm
Kapacitet (metrisk) 1,9 l
Diameter (metrisk) stilk 27 mm
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 246 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Oversigt Funnel Large HDPE 203mm
Længde (metrisk) stilk 88 mm
Mængde 1/Pk.; 6/Cs.