Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store HDPE-tragte
Artikelnummer. 10122591
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
201 mm
258 mm
Kapacitet (metrisk):
1,9 l
4,06 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10122591 258 mm 4,06 l Hver
10788681 201 mm 1,9 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10122591 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 42620110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00 DKK
    387.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.02 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Vælg et sikrere alternativ til glas med denne brudsikre tragt, der har udvendige og indvendige ribber til luftudledning.
Udskift glas og metal laboratorietragte med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stor HDPE-tragt med udvendige og indvendige ribber til luftudledning. Disse tragte er kemisk resistente over for en lang række laboratoriekemikalier og reagenser og er både brudsikre og bulesikre, hvilket gør dem til et værdifuldt aktiv for laboratoriesikkerhedsprogrammer.
  • High-density polyethylene is shatterproof, making it a reliable long-term tool for the lab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 258 mm
Kapacitet (metrisk) 4,06 l
Diameter (metrisk) stilk 25 mm
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 301 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Oversigt Funnel Large HDPE 279mm
Længde (metrisk) stilk 90 mm
Mængde 1/Pk.; 6/Cs.