Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store cylindriske HDPE-beholdere med låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12726737
Kapacitet (metrisk):
15 L
20 L
Diameter (metrisk):
30.5 cm
Højde (metrisk):
24 cm
38 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 12726737
Brand: Thermo Scientific™ 71420015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevar og transporter tørre og faste materialer, prøver og generelle laboratorieartikler i disse stabelbare beholdere, som har positiv-låse låg, der danner en tæt forsegling.
Opbevar og transporter tørre og faste materialer, prøver og generelle laboratorieartikler ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Store cylindriske HDPE-beholdere med låg. Beholdere kan stables og har positiv-lås låg, der forsegler tæt til opbevaring af både tørre og faste materialer.
Features:
  • High-density, polyethylene containers provide excellent chemical and temperature resistance
  • Easy-grip, molded-in handles are comfortable and durable for lifting and moving
  • Positive-lock lid provides a tight seal for transport or storage
  • NSF approved for food and beverage storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Container with Cover
Materiale HDPE
Kapacitet (engelsk) 4 gal.
Kapacitet (metrisk) 15 L
Certificeringer/compliance NSF approved for food and beverage storage.
Oversigt Container Large Round w/Cover HDPE 15 L
Diameter (metrisk) 30.5 cm
Gradueringer Støbt
Højde (engelsk) 9''
Højde (metrisk) 24 cm
Inkluderer Låg
nr. pr. pakke 1 hv.