Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store cylindriske HDPE-beholdere med låg
Kapacitet (metrisk):
15 l
20 l
Diameter (metrisk):
30,5 cm
Højde (metrisk):
24 cm
38 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
Opbevar og transporter tørre og faste materialer, prøver og generelle laboratorieartikler ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Store cylindriske HDPE-beholdere med låg. Beholdere kan stables og har positiv-lås låg, der forsegler tæt til opbevaring af både tørre og faste materialer.
Features:
- High-density, polyethylene containers provide excellent chemical and temperature resistance
- Easy-grip, molded-in handles are comfortable and durable for lifting and moving
- Positive-lock lid provides a tight seal for transport or storage
- NSF approved for food and beverage storage
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Container with Cover |
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Certificeringer/compliance | NSF approved for food and beverage storage. |
| Oversigt | Container Large Round w/Cover HDPE 20 L |
| Diameter (metrisk) | 30,5 cm |
| Gradueringer | Støbt |
| Højde (engelsk) | 15 tommer |
| Højde (metrisk) | 38 cm |
| Vis mere |