Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store cylindriske HDPE-beholdere med låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10070631
Kapacitet (metrisk):
15 l
20 l
Diameter (metrisk):
30,5 cm
Højde (metrisk):
24 cm
38 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10070631
Brand: Thermo Scientific™ 71420015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevar og transporter tørre og faste materialer, prøver og generelle laboratorieartikler i disse stabelbare beholdere, som har positiv-låse låg, der danner en tæt forsegling.
Opbevar og transporter tørre og faste materialer, prøver og generelle laboratorieartikler ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ Store cylindriske HDPE-beholdere med låg. Beholdere kan stables og har positiv-lås låg, der forsegler tæt til opbevaring af både tørre og faste materialer.
Features:
  • High-density, polyethylene containers provide excellent chemical and temperature resistance
  • Easy-grip, molded-in handles are comfortable and durable for lifting and moving
  • Positive-lock lid provides a tight seal for transport or storage
  • NSF approved for food and beverage storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Container with Cover
Materiale HDPE
Kapacitet (engelsk) 4 gal.
Kapacitet (metrisk) 15 l
Certificeringer/compliance NSF approved for food and beverage storage.
Oversigt Container Large Round w/Cover HDPE 15 L
Diameter (metrisk) 30,5 cm
Gradueringer Støbt
Højde (engelsk) 9''
Højde (metrisk) 24 cm
Inkluderer Låg
nr. pr. pakke 1 hv.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt