Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Plast Labware Værdipakke
Beskrivelse
Vælg mellem et udvalg af populært, dagligdags labware med Thermo Scientific™ Nalgene™ Plast Labware Value Pack, perfekt som en ny laboratoriestart- eller genopfriskningspakke. Nalgene Labware sætter standarden for kvalitet og overlegen ydeevne til din værdifulde forskning med materialer af højeste kvalitet til pålidelig ydeevne.
- Modtag 20 varer med ét katalognummer
- En række dagligdags laboratorieartikler til én lav pris
- Vil ikke gå i stykker eller gå i stykker
Inkluderer:
Seks ligesidede krukker (500mL/PPCO), fire enhedsvaskeflasker (500mL/LDPE), fire graduerede cylindre (2-100mL, 500mL, 1L/PPCO), fem lavformede Griffin-bægre (50, 100, 250, 600, 100), Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ blåt halvstativ til 30 mm rør.
Bemærk:
Fjern krukkelukningen og autoklaver separat. LDPE enhedsvaskeflasker kan ikke autoklaveres. Alle andre varer i Value Pack kan autoklaveres.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL, 500 mL, 1 L (graduerede cylindre), 50, 100, 250, 600, 1000 mL (Griffin Low Form bægerglas), 500 mL (ligesidede krukker), 500 mL (Unitary Wash Flasker) |
| Materiale | Plast |
| Certificeringer/compliance | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520 |
| Inkluderer | (4) Graduerede cylindre (2-100 ml, 500 ml, 1L/Ppco), (4) Unitary Wash Flasker (500 ml/Ldpe), (5) Griffin Low Form bægerglas (50, 100, 250, 600, 1000 ml/Ppco) Straights (000 ml/Ppco) mL/Ppco), Unwire Blå Half-Rack til 30 mm rør |
| Mængde | 1 |
| Produkttype | Labware Værdipakke |