Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lab-notesbøger med almindelige papirsider
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11827363
Skift visning
Størrelse:
A4
A4, 5 mm linjer
Bogstav
Brev, 3 vandrette linjer/tommer.
Dækfarve:
Bourgogne
Skovgrøn
Regerede:
Gitter
Ja
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Dækfarve Regerede unitSize
11827363 A4 Skovgrøn Gitter Pakke med 6
12832849 Bogstav Skovgrøn Gitter Pakke med 6
10285731 Brev, 3 vandrette linjer/tommer. Bourgogne Ja -
11399544 A4, 5 mm linjer Bourgogne Ja Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11827363 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 63013000
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Registrer nødvendig dokumentation for at sikre patentbeskyttelse. Disse laboratorie-notesbøger har 96 permanent indsyede papirsider med enten gitter eller vandrette streger.
Lab-notesbøger inkluderer 96 permanent indsyede papirsider med enten gitter eller vandrette streger. Registrer nødvendig dokumentation for at sikre patentbeskyttelse. Sider indeholder mellemrum til datoer og underskrifter. Notesbøger indeholder instruktioner til at føre optegnelser, indholdsfortegnelse og en side til udstedelse af indhold. Det hårde omslag er vandtæt (sider er ikke).
Features:
  • Spaces for dates, signature of worker and witness for patent protection
  • Choose forest green cover with 0.25″ (6mm) green grid or burgundy cover with horizontal lines
  • Page size: Letter (8.5 × 11″) or A4 (8.75 × 11.25″)
  • Permanently bound and paginated for data security and traceability
Includes:
Instructions for keeping records, page for issuing book, and table of contents.
Note:
Pages are not waterproof.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Regerede Gitter
Bredde (engelsk) Side 11.25 in.
Længde (engelsk) Side 8.75 in.
Dækfarve Skovgrøn
Dækmateriale Polyethylen
Oversigt Laboratorienotesbogspapir
Længde (metrisk) side 222 mm
Bredde (metrisk) side 285.7 mm
Grid Type 0.20 in. (5 mm)
Mængde 1/Pk., 6/Cs.
Størrelse A4