Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lab-notesbøger med almindelige papirsider
Artikelnummer. 11399544
Skift visning
Størrelse:
A4
A4, 5 mm linjer
Bogstav
Brev, 3 vandrette linjer/tommer.
Dækfarve:
Bourgogne
Skovgrøn
Regerede:
Gitter
Ja
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Dækfarve Regerede Pakningsstørrelse
11399544 A4, 5 mm linjer Bourgogne Ja Hver
12832849 Bogstav Skovgrøn Gitter Pakke med 6
10285731 Brev, 3 vandrette linjer/tommer. Bourgogne Ja -
11827363 A4 Skovgrøn Gitter Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11399544 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 63014000
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
På lager
Registrer nødvendig dokumentation for at sikre patentbeskyttelse. Disse laboratorie-notesbøger har 96 permanent indsyede papirsider med enten gitter eller vandrette streger.
Lab-notesbøger inkluderer 96 permanent indsyede papirsider med enten gitter eller vandrette streger. Registrer nødvendig dokumentation for at sikre patentbeskyttelse. Sider indeholder mellemrum til datoer og underskrifter. Notesbøger indeholder instruktioner til at føre optegnelser, indholdsfortegnelse og en side til udstedelse af indhold. Det hårde omslag er vandtæt (sider er ikke).
Funktioner:
  • Pladser til datoer, underskrift af arbejdstager og vidne til patentbeskyttelse
  • Vælg skovgrønt dække med 0,25″ (6 mm) grønt gitter eller bordeaux dække med vandrette linjer
  • Sidestørrelse: Bogstav (8,5 × 11″) eller A4 (8,75 × 11,25″)
  • Permanent bundet og pagineret for datasikkerhed og sporbarhed
Inkluderer:
Instruktioner til opbevaring af optegnelser, side til udstedelse af bog og indholdsfortegnelse.
Bemærk:
Siderne er ikke vandtætte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Regerede Ja
Bredde (engelsk) Side 11,25 tommer
Længde (engelsk) Side 8,75 tommer
Dækfarve Bourgogne
Dækmateriale Polyethylen
Oversigt Laboratorienotesbogspapir
Længde (metrisk) side 222 mm
Bredde (metrisk) side 285.7 mm
Størrelse A4, 5 mm linjer