Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lab-notesbøger med almindelige papirsider
Artikelnummer. 10285731
Skift visning
Størrelse:
A4
A4, 5 mm linjer
Bogstav
Brev, 3 vandrette linjer/tommer.
Dækfarve:
Bourgogne
Skovgrøn
Regerede:
Gitter
Ja
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Dækfarve Regerede Pakningsstørrelse
10285731 Brev, 3 vandrette linjer/tommer. Bourgogne Ja -
12832849 Bogstav Skovgrøn Gitter Pakke med 6
11827363 A4 Skovgrøn Gitter Pakke med 6
11399544 A4, 5 mm linjer Bourgogne Ja Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10285731 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 63012000
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Registrer nødvendig dokumentation for at sikre patentbeskyttelse. Disse laboratorie-notesbøger har 96 permanent indsyede papirsider med enten gitter eller vandrette streger.
Lab-notesbøger inkluderer 96 permanent indsyede papirsider med enten gitter eller vandrette streger. Registrer nødvendig dokumentation for at sikre patentbeskyttelse. Sider indeholder mellemrum til datoer og underskrifter. Notesbøger indeholder instruktioner til at føre optegnelser, indholdsfortegnelse og en side til udstedelse af indhold. Det hårde omslag er vandtæt (sider er ikke).
Funktioner:
  • Pladser til datoer, underskrift af arbejdstager og vidne til patentbeskyttelse
  • Vælg skovgrønt dække med 0,25″ (6 mm) grønt gitter eller bordeaux dække med vandrette linjer
  • Sidestørrelse: Bogstav (8,5 × 11″) eller A4 (8,75 × 11,25″)
  • Permanent bundet og pagineret for datasikkerhed og sporbarhed
Inkluderer:
Instruktioner til opbevaring af optegnelser, side til udstedelse af bog og indholdsfortegnelse.
Bemærk:
Siderne er ikke vandtætte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Regerede Ja
Bredde (engelsk) Side 11''
Længde (engelsk) Side 8,5 tommer
Dækfarve Bourgogne
Dækmateriale Polyethylen
Oversigt Laboratorienotesbogspapir
Længde (metrisk) side 216 mm
Bredde (metrisk) side 279 mm
Størrelse Brev, 3 vandrette linjer/tommer.