Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds polycarbonat centrifugerør med rund bund
Kapacitet (metrisk):
12 mL
15 mL
16 mL
38 mL
50 mL
100 mL
Længde (metrisk):
88.6 mm
99.8 mm
103.1 mm
106 mm
114.0 mm
164.3 mm
Diameter (metrisk):
15.9 mm
16 mm
17.9 mm
25.3 mm
28.5 mm
28.8 mm
31.5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 40
Beskrivelse
Gentagne gange drej prøver med succes takket være den enestående mekaniske styrke og høje optiske klarhed af Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds-polycarbonat-centrifugerør med rund bund, designet til at passe til højhastighedsrotorer.
Features:
- Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
- For use to 50,000 x g in all refrigerated and non-refrigerated centrifuges (used with DS3111-series friction fit caps for proper performance)
- Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- Lip (on Part Nos. 3117-1000 and 3117-9500) allows easier retrieval from rotor cavities
- Longer-lasting than polycarbonate tubes
- Autoclavable/transparent
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 38 mL |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 100 |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |
| Længde (metrisk) | 88.6 mm |
| Bund form | Rund |
| Skriveområde | Nej |
| Vis mere |