Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds polycarbonat centrifugerør med rund bund
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11748064
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
100 ml
Længde (metrisk):
88,6 mm
99,8 mm
103,1 mm
106 mm
114,0 mm
164,3 mm
Diameter (metrisk):
15,9 mm
16 mm
17,9 mm
25,3 mm
28,5 mm
28,8 mm
31,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11748064 100 ml 164,3 mm 31,5 mm Pakke med 40
10614141 12 ml 103,1 mm 15,9 mm Pakke med 10
10088750 15 ml 114,0 mm 16 mm Pakke med 10
10100481 16 ml 99,8 mm 17,9 mm Pakke med 10
11787184 38 ml 88,6 mm 25,3 mm Pakke med 100
10557571 50 ml 103,1 mm 28,8 mm Pakke med 10
10150571 50 ml 106 mm 28,5 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Bør fyldes til 80 % af den samlede kapacitet og bruges med friktionspasningslukninger (DS3111-serien) til højhastighedscentrifugering
Artikelnummer. 11748064 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31171000
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bør fyldes til 80 % af den samlede kapacitet og bruges med friktionspasningslukninger (DS3111-serien) til højhastighedscentrifugering
Centrifugaliser prøver med succes hver gang takket være den enestående mekaniske styrke og høje optiske klarhed af disse højhastigheds polycarbonat rundbundede centrifugerør.
Gentagne gange drej prøver med succes takket være den enestående mekaniske styrke og høje optiske klarhed af Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds-polycarbonat-centrifugerør med rund bund, designet til at passe til højhastighedsrotorer.
Features:
  • Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
  • For use to 50,000 x g in all refrigerated and non-refrigerated centrifuges (used with DS3111-series friction fit caps for proper performance)
  • Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • Lip (on Part Nos. 3117-1000 and 3117-9500) allows easier retrieval from rotor cavities
  • Longer-lasting than polycarbonate tubes
  • Autoclavable/transparent
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 40
nr. pr. pakke 10
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Længde (metrisk) 164,3 mm
Bund form Rund
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 31,5 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 50,000 x g