Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds polycarbonat centrifugerør med rund bund
Beskrivelse
Gentagne gange drej prøver med succes takket være den enestående mekaniske styrke og høje optiske klarhed af Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds-polycarbonat-centrifugerør med rund bund, designet til at passe til højhastighedsrotorer.
Features:
- Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
- For use to 50,000 x g in all refrigerated and non-refrigerated centrifuges (used with DS3111-series friction fit caps for proper performance)
- Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- Lip (on Part Nos. 3117-1000 and 3117-9500) allows easier retrieval from rotor cavities
- Longer-lasting than polycarbonate tubes
- Autoclavable/transparent
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 12 ml |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 100 |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |
| Længde (metrisk) | 103,1 mm |
| Bund form | Rund |
| Skriveområde | Nej |
| Vis mere |