Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, kraftig bredmundet kande med lukning
Artikelnummer. 10258970
Skift visning
Mængde:
Tilfælde af 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10258970 Tilfælde af 4 Hver
1 options
Artikelnummer. 10258970 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22410050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 DKK
    1018.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 111.58 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Til brug med: Opbevar faste stoffer eller pulver.; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Opbevar faste stoffer eller pulver i Thermo Scientific™ Nalgene™ den kraftige bredmundede HDPE-kande med lukning, som har den største åbning i Nalgene kardantserien. Den brede, 4 tommer højdensitets polyetelyn-munding muliggør enkel rengøring og nem fyldning/tømning. Denne stabile, pladsbesparende kande har også et indbygget håndtag og en nedsænket bund for nem håndtering og reducerede spild.
Funktioner:
  • Indstøbte graderinger i 1 gal. og 5 L trin gør doseringen nem
  • Bred stilling og lavt tyngdepunkt tilføjer stabilitet
  • Integreret skulderhåndtag og støbt bundgreb gør løftning behagelig
  • Den pladsbesparende rektangulære form muliggør effektiv opbevaring
  • Inkluderer hvid, polypropylen skruelukning
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår, er dette produkt garanteret fra den dato, vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse for intern forskningsbrugsbegrænsning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 120 mm
Lukketype Skruelåg
Farve Hvid
Diameter (engelsk) Indvendig hals 4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 104 mm
Dimensioner (L x B x H) 12 x 8 x 18 tommer (305 x 203 x 457 mm)
Til brug med (applikation) Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Gradueringer Graderet til at indeholde i liter og galloner
Inkluderer Kraftig Jug
Materiale HDPE
Mundstil Brede
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Kande
Sterilitet Steril
Mængde Tilfælde af 4
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering