Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftige klemmer i rustfrit stål
Artikelnummer. 10244591
Diameter (metrisk):
76 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10244591
Brand: Thermo Scientific™ 26850300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for lækagesikre væskeforbindelser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty rustfri stålklemmer, til brug med Nalgene Sanitære Carboys.
Sørg for tæthed† væskeforbindelser med autoklaverbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftige klemmer i rustfrit stål. Disse stærke fjederbelastede klemmer er til brug med Nalgene Sanitære Carboys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Klemme
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Nalgene Sanitær Carboy
Diameter (engelsk) 3 tommer
Diameter (metrisk) 76 mm
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.