Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftig rektangulær LLDPE-tank med dæksler
Artikelnummer. p-4525591
Kapacitet (metrisk):
8 L
20 L
30 L
38 L
50 L
60 L
120 L
160 L
Bredde (metrisk):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Længde (metrisk):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Højde (metrisk):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10272701
Brand: Thermo Scientific™ 141000002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidighed til en lavere pris end tanke i rustfrit stål.
Alsidighed til en lavere pris end tanke i rustfrit stål. Slag- og slidbestandig Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftige cylindriske LLDPE-tanke tåler de fleste syre, alkoholer og baser. Tilbydes i størrelser fra 19 til 208L.
Funktioner:
  • Støbt som et stykke, ingen sømme
  • Nominel vægtykkelse er 5/32″ (3,97 mm)
  • Aftrappet flange øverst giver forstærkning og greb til løft
  • Kan modificeres med fabriksmonteret tap
  • Må ikke autoklaveres
Note:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (engelsk) 8 tommer
Type Tank med låg
Materiale LLDPE
Kapacitet (engelsk) 2 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 L
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 20 cm
Højde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 20 cm
  • Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
  • Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.