Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftig rektangulær LLDPE-tank med dæksler
Artikelnummer. 10779041
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 L
20 L
30 L
38 L
50 L
60 L
120 L
160 L
Bredde (metrisk):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Længde (metrisk):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Højde (metrisk):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bredde (metrisk) Længde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10779041 30 L 30 cm 30 cm 30 cm Hver
10272701 8 L 20 cm 20 cm 20 cm Hver
10324501 20 L 25 cm 25 cm 36 cm Hver
10109860 38 L 30 cm 45 cm 30 cm Hver
10040671 50 L 30 cm 61 cm 30 cm Hver
10080701 60 L 30 cm 45 cm 45 cm Hver
10536551 120 L 45 cm 61 cm 45 cm Hver
10204451 160 L 45 cm 61 cm 61 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10779041 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 141000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00 DKK
    1410.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 84.88 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Alsidighed til en lavere pris end tanke i rustfrit stål.
Alsidighed til en lavere pris end tanke i rustfrit stål. Slag- og slidbestandig Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftige cylindriske LLDPE-tanke tåler de fleste syre, alkoholer og baser. Tilbydes i størrelser fra 19 til 208L.
Funktioner:
  • Støbt som et stykke, ingen sømme
  • Nominel vægtykkelse er 5/32″ (3,97 mm)
  • Aftrappet flange øverst giver forstærkning og greb til løft
  • Kan modificeres med fabriksmonteret tap
  • Må ikke autoklaveres
Note:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (engelsk) 12 tommer
Type Tank med låg
Materiale LLDPE
Kapacitet (engelsk) 8 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 30 cm
  • Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
  • Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.