Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftig rektangulær LLDPE-tank med dæksler
Kapacitet (metrisk):
8 L
20 L
30 L
38 L
50 L
60 L
120 L
160 L
Bredde (metrisk):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Længde (metrisk):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Højde (metrisk):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Alsidighed til en lavere pris end tanke i rustfrit stål. Slag- og slidbestandig Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftige cylindriske LLDPE-tanke tåler de fleste syre, alkoholer og baser. Tilbydes i størrelser fra 19 til 208L.
Funktioner:
- Støbt som et stykke, ingen sømme
- Nominel vægtykkelse er 5/32″ (3,97 mm)
- Aftrappet flange øverst giver forstærkning og greb til løft
- Kan modificeres med fabriksmonteret tap
- Må ikke autoklaveres
Note:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Type | Tank med låg |
| Materiale | LLDPE |
| Kapacitet (engelsk) | 16 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 L |
| Længde (metrisk) | 45 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Højde (engelsk) | 18 tommer |
| Højde (metrisk) | 45 cm |
- Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
- Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.