Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Heavy-Duty rektangulær Carboy
Artikelnummer. 15981481
Skift visning
Mængde:
Tilfælde af 4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15981481 Tilfælde af 4 Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15981481 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22140050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5770.00 DKK
    5461.42 DKK / Pakke med 4
    Spare 308.58 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-08-2027
Til brug med: Opbevar og transporter reagenser.; Farve: Hvid
Opbevar og transporter reagenser med det robuste Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty HDPE Carboy. Den rektangulære form hjælper med at optimere begrænset opbevaringsplads, og det store håndtag er nemt at bruge, selv med handsker. Denne kraftige polyethylen carboy er både holdbar og pladsbesparende.
Funktioner:
  • Tungvægget konstruktion for holdbarhed og kemikalieresistens
  • Gradueret til 5 L og 1 gal. stigninger
  • Ventiltætning gradueret/lækagesikker† linerless 70 mm skruelukning
  • Må ikke autoklaveres
Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Lukke liner Uforet
Lukkestørrelse 70 mm
Lukketype Skrue
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 12,1 x 9,2 x 15,7 tommer. (323 x 234 x 399 mm)
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Materiale HDPE
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Rektangulær Carboy
Sterilitet Steril
Mængde Tilfælde af 4
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud.