Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty PPCO vakuumflasker med lukning: Lab Pack
Artikelnummer. 10468802
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1 L
2 L
4 L
5 L
Lukkestørrelse:
53B
83B
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10468802 250 mL 53B Pakke med 6
10045260 1 L 53B Pakke med 6
10411601 2 L 53B Pakke med 2
10196780 4 L 83B -
10515733 5 L 83B Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10468802 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS21260250
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold fuldt vakuum i op til 24 timer med disse kraftige PPCO-vakuumflasker, ideelle til tungt bioteknologisk laboratoriebrug.
Hold fuldt vakuum i op til 24 timer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty PPCO vakuumflasker. Disse tykvæggede flasker er ideelle til krævende bioteknologisk laboratoriebrug, og de kan modstå gentagne vakuumapplikationer ved stuetemperatur. Bruges som en affaldssugeflaske eller som en autoklaverbar beholder til opskaleringsaktiviteter i cellekulturapplikationer.
Funktioner:
  • Polypropylen copolymer
  • Stor størrelse
  • Bred mund
  • Kemisk resistent
  • Robuste 53B og 83B hætter med TPE pakninger
Note: Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
Inkluderer: Polypropylen lukninger med pakning
Kompatibel med: Brug med påfyldnings-/udluftningslukningssystem (2162 sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 34 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 6
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 53Bmm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 133 mm
Produkttype Kraftig flaske
Højde (engelsk) 5,23 tommer.
Lukkestørrelse 53B
Diameter (metrisk) 73 mm
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.